Learn More
Sulfato de cobalto(II) heptahidrato, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Cobalt(II) sulfate heptahydrate is used in the preparation of pigments and other cobalt salts. It is used in storage batteries and electroplating baths, sympathetic inks, and as an additive to soils and animal feeds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cobalt(II) sulfate heptahydrate |
Color | Rojo |
pH | 4 |
Forma física | Agregados cristalinos |
Cantidad | 5 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Fórmula lineal | CoSO4·7H2O |
Número UN | UN3077 |
Índice Merck | 14,2448 |
Nombre IUPAC | λ²-cobalt(2+) heptahydrate sulfate |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Cobalt(II) sulfate heptahydrate
- Peligro
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..