Learn More
Óxido de cobalto, típicamente 3,4-4,5 %, óxido de molibdeno típicamente 11,5-14,5 % en alúmina, Thermo Scientific Chemicals
34.96€ - 884.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt oxide, Molybdenum oxide
Nombre de nota On alumina
Color Azul
Forma física Extrudado trílobe de 2,5 mm
Número MDL MFCD01074445
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15404005
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
045579.14
25 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15414005
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
045579.22
100 g
130.00€
100 g
15424005
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
045579.36
500 g
442.00€
500 g
15434005
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
045579.A4
2.5 kg
884.00€
2.50 Kg
Descripción
Descripción
Cobalt oxide, typically 3.4-4.5%, Molybdenum oxide typically 11.5-14.5% on alumina is used in the preparation of biofuel production by using algae.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Cobalt oxide, Molybdenum oxide
Azul
MFCD01074445
Insoluble in water.
Odorless
On alumina
Extrudado trílobe de 2,5 mm
UN3077
Co oxide:typically 3.4 to 4.5%; Mo oxide: typically 11.5 to 14.5%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H351-H302-H319-H317
Suspected of causing cancer.
Harmful if swallowed.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P264b-P272-P280-P281-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H319-H335-H350
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes