Learn More
Polvo de cobalto, 1,6 micrómetros, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355958
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-48-4
Fórmula molecular Co
Peso molecular (g/mol) 58.93
Número MDL MFCD00010935
Clave InChI GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
Nombre IUPAC cobalt
SMILES [Co]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt powder
Color Negro
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3089
Cantidad 500 g
Porcentaje de pureza 98.8%
Olor Odorless
Tamaño de partículas 1.6 Micron
Formulario Polvo