Learn More
Polvo de cobalto, malla -400, 99,95% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cobalt |
Color | Negra |
Aspecto | Black powder |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.95% (Metals basis) |
Cantidad | 1 kg |
Olor | Odorless |
Formulario | Polvo |