Learn More
Varilla de cobalto, 5 mm de diámetro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
205.00€ - 443.00€
CAS | 7440-48-4 |
---|---|
Fórmula molecular | Co |
Peso molecular (g/mol) | 58.93 |
Número MDL | MFCD00010935 |
Clave InChI | GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride |
PubChem CID | 104730 |
ChEBI | CHEBI:27638 |
Nombre IUPAC | cobalt |
SMILES | [Co] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11334678
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043032.DJ |
50 mm |
205.00€
50 mm |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11344678
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043032.DO |
150 mm |
443.00€
150 mm |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-48-4 | |
58.93 | |
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N | |
104730 | |
cobalt |
Co | |
MFCD00010935 | |
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride | |
CHEBI:27638 | |
[Co] |
Especificaciones
Cobalt rod | |
7440-48-4 | |
Co | |
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride | |
[Co] | |
58.93 | |
CHEBI:27638 | |
Odorless | |
Varilla, ≈1,75 g/cm |
5mm (0.2 in.) dia. | |
(base metálica) | |
MFCD00010935 | |
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N | |
cobalt | |
104730 | |
99.95% | |
≈1.75g/cm |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H334-H317
Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334-H350.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-158-0
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes