Learn More
Bolo de cobalto, 3,175 mm de diámetro x 6,35 mm de longitud, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344458
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-48-4
Fórmula molecular Co
Peso molecular (g/mol) 58.93
Número MDL MFCD00010935
Clave InChI GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
Nombre IUPAC cobalt
SMILES [Co]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt slug
Nombre de nota 3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 100 g
Porcentaje de pureza 99.95%
Olor Odorless
Peso ≈0.45g/slug
Formulario ≈0,45 g/bolo