Learn More
Alambre de cobalto, 0,1 mm de diámetro, Puratronic™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 m
5 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
5 metros
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cobalt wire |
Nombre de nota | 0.1mm (0.004 in.) dia. |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 1 m |
Porcentaje de pureza | 99.995% |
Grado | Puratronic™ |
Olor | Odorless |
Peso | ≈0.07g/m |
Formulario | Alambre, ≈0,07g/m |