Learn More
Alambre de cobalto, 1,5 mm de diámetro, recocido, Puratronic™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2 cm
10 cm
50 cm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cobalt wire |
Nombre de nota | 1.5mm (0.06 in.) dia., Annealed |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 10 cm |
Porcentaje de pureza | 99.995% |
Grado | Puratronic™ |
Olor | Odorless |
Peso | ≈15.8g/m |
Formulario | Alambre, ≈15,8g/m |