Learn More
Bollé Safety Cobra Clear Safety Glasses
Click to view available options
Modelo:
COBFSPSI
COBFTPSI
COBHDPI
COBTPRPSI
Tamaño de la unidad:
1 par
cada uno
Descripción
- Transparente
- Revestimiento antiarañazos
- Revestimiento antivaho
- Fácil de limpiar
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificado de norma europea CE disponible. |
Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Incluye | Cable ajustable |
Modelo | COBFTPSI |
N.° por paquete | 1 unidad |
Peso (métrico) | 25 g |
Protección UV | Sí |
Frame Type | Varillas y espuma |