Learn More
Coenzima Q-10, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7043028
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Componente de la cadena de transporte de electrones y en la respiración celular aeróbica
It is used as a component of electron transport chain and in aerobic cellular respiration, Coenzyme Q10 can protect human endothelial cells from oxidative damage by modulating the nitric oxide pathway. In addition, Coenzyme Q10 inhibits LDL oxidation, a major process in the development of atherosclerosis. Coenzyme Q10 is known to suppress the down regulation of NOS and up-regulation of NOS2. As a result of its ability to bind Ca2+, Coenzyme Q10 can transport this cation across artificial biomimetic membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como componente de la cadena de transporte de electrones y en la respiración celular aeróbica, la coenzima Q10 puede proteger las células endoteliales humanas del daño oxidativo modulando la vía del óxido nítrico. Además, la coenzima Q10 inhibe la oxidación de LDL, un proceso importante en el desarrollo de la aterosclerosis. Se sabe que la coenzima Q10 suprime la regulación negativa de NOS y la regulación positiva de NOS2. Debido a su capacidad para unir Ca2+, la coenzima Q10 puede transportar este catión en membranas biomiméticas artificiales.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Sensible a la luz. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 303-98-0
Fórmula molecular C59H90O4
Peso molecular (g/mol) 863.37
Número MDL MFCD00042919
Clave InChI ACTIUHUUMQJHFO-UPTCCGCDSA-N
Sinónimo coenzyme q10, ubidecarenone, ubiquinone 50, coq10, ubiquinone-10, neuquinon, ubiquinone, justquinon, neuquinone, emitolon
PubChem CID 5281915
ChEBI CHEBI:46245
SMILES COC1=C(OC)C(=O)C(C\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C)=C(C)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coenzyme Q-10
Punto de fusión 48°C to 52°C
Color Amarillo a naranja
Cantidad 1 g
Beilstein 1900141
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,9843
Información de solubilidad Soluble in chloroform.
Nombre IUPAC 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decametiltetraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaenil]-5,6-dimetoxi-3-metilciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 863.36
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo