Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Resortes de bobina
Fabricadas en acero inoxidable. Los resortes de bobina Lenz Laborglasinstrumente™ se utilizan con anillos de aluminio con ganchos para conectar las juntas de conexión a tierra cónicas de forma segura
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01102860
Código de producto. 10261211
  • 53.00€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-07-2025
Descripción
  • Fabricados con acero inoxidable
  • Dos ojales
Especificaciones
Especificaciones
60 mm
10