Learn More
Digi-Sense Coiled Extension Cable
Thermocouple Coiled Extension Cable for remote applications.
37.95€ - 40.15€
Especificaciones
Temperatura (métrico) 105 °C
Tipo Cable alargador
máx. (imperial) 221°F
Longitud (imperial) 5 ft.
Longitud (métrico) 1,5 m
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
11875915
Ver documentos
Digi-Sense
93785-02
Type K, Male to Female Mini-Connector
37.95€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Añadir a la cesta
11885915
Ver documentos
Digi-Sense
93785-04
Type T, Male to Female Mini-Connector
40.15€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Maximum temperature: 221°F (105°C)
  • Cables come in a variety of lengths.
  • Each probe comes with color coded ANSI standard connectors:
    • Type J: Black
    • Type K: Yellow
    • Type T: Blue
  • Custom designs or changes to this product are available upon request.
Especificaciones
Especificaciones
105 °C
221°F
1,5 m
Cable alargador
5 ft.