Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión Biopharm Plus™ L/S™, silicona curada con platino
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con estos tubos de silicona curada con platino. Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ BioPharm Plus™ L/S™ son ideales para aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología, de bombeo peristáltico y alimentarias.
Marca: Masterflex™ 96440-13
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Idóneos para aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas
- Nivel de extraíbles bajo, excelente resistencia al calor y baja compresión
- Extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™
- Proporciona una vida útil más larga que otras formulaciones de tubos de silicona de platino y peróxido
- Fabricados de acuerdo con las Buenas prácticas de fabricación (GMP)
- Una mayor vida útil de los tubos implica menos cambios de los tubos y requisitos de mantenimiento
- Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Excelente biocompatibilidad y baja absorción
- Translúcidos, inodoros y no tóxicos
- Resistentes a la intemperie, al ozono, al efecto corona y a las radiaciones
- Se pueden esterilizar en autoclave, mediante irradiación gamma o con óxido de etileno
Especificaciones
Clase de la Farmacopea Estadounidense (USP), VI, FDA 21 CFR 177.2600, supera los estándares sanitarios 3A, Farmacopea europea (EP) | |
1/32 pulg | |
Caucho termofijado, polímeros de siloxano, sílice amorfa | |
7.6m | |
-59 °C | |
De 0,8 a 4,0 l/min | |
Esterilice con ETO, en autoclave o con radiación gamma de hasta 2,5 mrad. Para esterilizar en autoclave: enrollar sin apretar en un paño o papel sin pelusa; introducir en autoclave a 121┬░C (250┬░F), 1 bar (15 psi) durante 30 minutos. | |
CO2: 25,147; H2: ----; O2: 4715; N2: 2284 | |
Translúcido | |
bueno | |
Tubos de bombas |
Esterilizable en autoclave | |
0.8mm | |
25 pies | |
industria farmacéutica, biotecnología, bombeo peristáltico y aplicaciones alimentarias | |
13 | |
1/16 pulg | |
8,8 m | |
No utilizar con disolventes concentrados, aceites ni ácidos. Permeabilidad relativamente alta del gas. | |
1 bar | |
de 232 °C |