Learn More
Masterflex™ Conexión Luer de nailon
Garantice la integridad del proceso con una trazabilidad completa de los materiales. La conexión Luer macho de nailon Masterflex™ es ideal para una gran variedad de aplicaciones esenciales, incluidas las jeringas o tubos pequeños. Estas conexiones se inspeccionan para comprobar que no contienen contaminantes y que son completamente trazables.
17.35€ - 153.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
---|---|
Material | Nailon |
Cantidad de embalaje | 25/pack |
Incluye | Manguera dentada de gran calibre para una mejor trayectoria de flujo de líquido |
Tipo de producto | Conexión Luer |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11799609
|
Masterflex™
45505-82 |
Luer macho para rosca de 6,35 a 711,2 mm (1/4 a 28 pulgadas) |
28.30€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11730319
|
Masterflex™
45505-00 |
Luer macho con anillo de bloqueo × manguera dentada de 6,35 mm (1/16 pulgada) |
153.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11720089
|
Masterflex™
45505-19 |
Luer macho con anillo de bloqueo × manguera dentada de 6,35 mm (1/4 pulgada) |
39.60€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11776048
|
Masterflex™
45505-04 |
Luer macho con anillo de bloqueo × manguera dentada de 6,35 mm (1/8 pulgada) |
72.77€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11868621
|
Masterflex™
45505-08 |
Luer macho con anillo de bloqueo × manguera dentada de 4,76 mm (3/16 pulgadas) |
45.24€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12685740
|
Masterflex™
45505-50 |
Luer macho × manuera dentada de 2,38 mm (1/4 pulgadas) | N/A | ||||||
11755818
|
Masterflex™
MFLX45505-31 |
Luer Lock macho para DI de 1,58 mm (1/16 pulgadas) |
17.90€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Garantice la integridad del proceso con una trazabilidad completa de los materiales. El accesorio Luer macho de nailon Cole-Parmer™ es ideal para una gran variedad de aplicaciones esenciales, incluidas las jeringas o tubos pequeños. Estas conexiones se inspeccionan para comprobar que no contienen contaminantes y que son completamente trazables.
- Cumple con tolerancias dimensionales muy estrictas para mayor fiabilidad y pureza del proceso
- Seleccione entre una amplia gama de tamaños, de 1⁄16" a 1⁄4", con una variedad de opciones de conexión
- Fabricado a partir de materias primas 100 % vírgenes en un entorno de clase 100,000
- Conforme con las normas ISO 594-1
- Buena resistencia química
- Temperatura máx. de 235 °C (455 °F)
- Se esteriliza en autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma
Especificaciones
ISO 9001 | |
25/pack | |
Conexión Luer |
Nailon | |
Manguera dentada de gran calibre para una mejor trayectoria de flujo de líquido |