Learn More
DuPont™ ProShield™ 60
ProShield™ 60 ofrece una barrera de protección contra partículas secas no peligrosas de un tamaño de hasta un micrón.
Marca: DuPont™ D15519557
264.19 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Construido de una película microporosa sobre un tejido no tejido de polipropileno.
- Combina una buena protección contra las partículas con una alta repelencia a los líquidos.
- Ayuda a proporcionar una barrera de protección contra partículas secas no peligrosas de un tamaño de hasta un micrón.
- El material es permeable solo al vapor de humedad y no es permeable al aire.
- Certificado de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425
- Prendas de protección química, categoría III, tipos 5 y 6
- EN 1073-2 (protección contra contaminación radiactiva)
- Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en el interior
- Costuras internas
- Cremallera de nailon con solapa
- La opción ideal para aplicaciones menos exigentes en términos de barrera, durabilidad y confort.
Especificaciones
3XL | |
Polipropileno | |
Sí | |
Elástico | |
Con capucha | |
Cosido | |
Envasado individual |
Unisex | |
Blanco | |
Elástico | |
Elástico | |
Cremallera con solapa cubrecremalleras | |
No estéril | |
50/caja |