Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Upright Freezers, 75 mm Box Height
Comfort Rack designed to ensure a more ergonomical operating process when working with samples.
170.00€ - 204.00€
Especificaciones
Altura (métrico) | 75 mm (caja) |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Admite | matriz, red, conjunto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | matriz, red, conjunto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15200764
|
Tenak™
TE24266 |
Cajas (12) | 4 x 3 |
184.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15200774
|
Tenak™
TE24284 |
Cajas (10) | 2 x 5 |
184.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15220764
|
Tenak™
TE24272 |
Cajas (8) | 2 x 4 |
175.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15220774
|
Tenak™
TE24286 |
Cajas (15) | 3 x 5 |
194.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15240774
|
Tenak™
TE24288 |
Cajas (20) | 4 x 5 |
204.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15260754
|
Tenak™
TE24262 |
Cajas (6) | 2 x 3 |
170.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15260764
|
Tenak™
TE24276 |
Cajas (16) | 4 x 4 |
194.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15280764
|
Tenak™
TE24278 |
Cajas (20) | 5 x 4 |
204.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- In the comfort rack, the cryoboxes are placed in drawers
- Increases the flexibility and reduces the operating weight compared to the rack types
- Measure the inside height and depth of you freezer when choosing the right rack
- Racks can be used with all freezer models
- Constructed of stainless steel
Especificaciones
75 mm (caja) | |
Congeladores verticales | |
Acero inoxidable |