Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de cables de comunicación RS232/RS485 de 25 pies
Maximice la eficacia de su dispositivo de control de la temperatura con la conectividad de control de temperatura Thermo Scientific™ y los accesorios de monitorización.
39.20€ - 440.19€
Productos 5
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
11608048
Ver documentos
Thermo Scientific™
422000000004
Software NESCom™ 4.0
133.67€
cada uno
En stock
Añadir a la cesta
11650991
Ver documentos
Thermo Scientific™
1600033
Cable de interfaz, USB, 1,8 m.
90.95€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 13-06-2025
Añadir a la cesta
11660991
Ver documentos
Thermo Scientific™
1600034
Cable de interfaz, RS232/RS485, 5 pies
113.57€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 13-06-2025
Añadir a la cesta
10252278
Ver documentos
Thermo Scientific™
1600035
Cable de interfaz, LAN, de 5 m
39.20€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 13-06-2025
Añadir a la cesta
10765689
Ver documentos
Thermo Scientific™
1600076
Tarjeta de ampliación de comunicaciones para Ethernet/LAN
440.19€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Maximice la eficacia de su dispositivo de control de la temperatura con la conectividad de control de temperatura Thermo Scientific™ y los accesorios de monitorización.
Conecte su solución de control de temperatura Thermo Scientific a su aplicación.
  • Disponible para dispositivos de control de temperatura equipados con sistemas de comunicaciones
  • Diseñado para funcionar con chiller recirculante o baño Thermo Scientific equipado con sistema de comunicaciones
  • Disponibles en configuraciones populares que se corresponden con las conexiones de dispositivo y se interconectan con su proceso
  • Elimine las dudas en la búsqueda de piezas que se correspondan con su chiller recirculante o baño
Software basado en Windows Thermo Scientific™ NEScom™
  • Proporciona control remoto de unidades Thermo Scientific equipadas con una interfaz de comunicaciones RS-232
  • Seleccione límites de alarma de temperatura superiores e inferiores y supervise el estado del sistema con una alarma
  • Registre los resultados en un gráfico seleccionable por el usuario
  • Seleccione iconos de productos fáciles de utilizar
  • Cree gráficos y diagramas
  • Fácil configuración de funciones en rampa
  • Aparición de ventanas de alarma al detectar errores
  • Visualización de pantalla virtual del controlador
  • Compatible solo con PC’––