Learn More
Palintest™ kit comparador
Fácil de utilizar, con discos de colores intercambiables
Marca:  Palintest™ PT520T
Código de producto. 11948996
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
El comparador Palintest™ con discos de color intercambiables es fácil de usar. Solo tiene que añadir el comprimido de reactivo a la muestra de ensayo, colocarlo en el comparador y compararlo con el disco adecuado.
Especificaciones
Especificaciones
Con 2 tubos de ensayo y discos de color intercambiables
Kit comparador
Certificados
Ver productos accesorios