Learn More
Cole-Parmer™ Adaptador de compresión para roscado macho
Los conectores de compresión son una excelente opción para conectar sistemas de tubos rígidos
Marca:  Cole-Parmer™ 06385-86
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11770449
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Para conectar el accesorio a los tubos, solo tiene que deslizar los tubos por un casquillo de sellado y utilizar la tuerca para comprimir hasta formar un sellado seguro
  • Hecho de PVDF
Especificaciones
Especificaciones
Conector de compresión × NPT(macho)
PVDF
10 conectores
1/2 in
Autoclave u óxido de etileno
15/16 pulg
Adaptador de compresión para roscado macho
Esterilizable en autoclave
34,03 mm (1-15/32 pulgadas)
1/2 in
NPT de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
24 mm
Recto