Learn More
Fisherbrand™ Condensador de alta velocidad
Combinación de sistema de calor y agua de reciclaje de condensador y alta velocidad.
Especificaciones
Tipo de producto Condensador
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
  • Condensador completo con agua y calor de reciclaje y módulo de alta velocidad
  • Un depósito proporcionado por el módulo de alta velocidad y un segundo depósito proporcionado por el agua y el calor de reciclaje del condensador
Especificaciones
Especificaciones
Condensador