Learn More
Consort™ Kits de analizadores multiparamétricos
Incluye todos los componentes necesarios para realizar mediciones electroquímicas. Los kits de analizadores multiparamétricos Consort™ incluyen un medidor portátil de alta calidad, así como los electrodos necesarios; tampones, soluciones y estándares; además de los adaptadores y accesorios necesarios para su uso en campo y en laboratorio.
1050.72€ - 1165.00€
Especificaciones
Calibración | GLP |
---|---|
Tipo de pantalla | LCD |
Frecuencia | 50/60Hz |
Intervalo (salinidad) | 0 to 70 |
Intervalo (TDS) | 0 to 100.0 g/L |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11965458
|
Consort™
C5020T |
Kit de medición electroquímica | N/A | ||||||
12157810
|
Consort™
C6010K |
Kit de medición electroquímica |
1165.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
C5020T: Kit de medidor de pH/EC/OD
El C5020 es un medidor portátil completo y preciso que puede medir todos los parámetros electroquímicos comunes como el pH, el ORP, la conductividad y el oxígeno disuelto, además de salinidad y los TDS. Es un instrumento integral con un amplio intervalo de conductividad y capacidad de almacenamiento de mediciones. La gran pantalla gráfica facilita la lectura de las mediciones y el indicador/algoritmo de estabilidad garantiza lecturas estables y precisas.
- Analizador multiparamétrico C5020
- Electrodos: electrodo de pH/ATC SP10T, electrodo de conductividad/ATC SK10T, electrodo de oxígeno disuelto SZ10T
- 2 Tampones de pH de 50 ml (pH 4 y 7)
- 50ml de solución electrolítica (3 M de KCl)
- 50ml estándar de conductividad (0,01 M de KCl)
- Adaptador de red (100–240 VAC, UE/EE. UU.)
C6010K: Kit de medición de EC
El C6010 es un analizador multiparamétrico de un solo canal adecuado como dispositivo portátil o de sobremesa. Un conector BNC chapado en oro resistente a la corrosión garantiza una larga vida útil y acepta diferentes electrodos. Un menú fácil de usar y un sistema de ayuda integrado permiten a los usuarios configurar y utilizar el instrumento adecuadamente. Además de los tampones de pH programados previamente y las normas CE, se pueden añadir otras tablas, incluida la tabla de temperatura completa.
- Analizador multiparamétrico C6010
- Electrodo de conductividad de vidrio/ATC SK20T
- Estándar de conductividad de 50 ml (0,01 M de KCl)
- Maletín de transporte
- Adaptador de red (100–240 VAC, UE/EE. UU.)
Especificaciones
GLP | |
50/60Hz | |
0 to 100.0 g/L | |
100/240VAC |
LCD | |
0 to 70 | |
0,1 °C | |
600 g |