Learn More
Sobres de solución estándar de conductividad 1413 μS/cm, Hanna Instruments™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
25 x 20 ml
Envase:
Frascos
Frascos de bloque ligeros
Sobres
Descripción
- Solución de conductividad de 1.413 μs/cm de calidad superior trazable al NIST y suministrada con un certificado de análisis.
- Tabla de temperaturas de valor real μS/cm a varias temperaturas impreso en cada frasco.
- Solución de conductividad de 1,413 μS/cm estandarizada con un medidor de conductividad calibrado con cloruro de potasio NIST 2202 SRM (Material de referencia estándar)
- Agua desionizada para uso analítico de acuerdo con ISO 3696/BS3978
- Los equipos adicionales utilizados en la preparación de las soluciones incluyen balanzas certificadas con control de peso, vidrio de clase A y termómetros certificados.
- Ideal para usuarios que no se calibran con frecuencia.
- Ideal para el uso en el campo debido a la portabilidad.
Especificaciones
Especificaciones
Envase | Frascos de bloque ligeros |
Cantidad | 500 mL |
Olor | Odorless |
Forma física | Líquido |
Color | Incolora |
pH | 7 |
Solubilidad | Soluble |