Learn More
Solución estándar de conductividad, 450000 μS/cm, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11743217 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Patrón conductividad de precisión
• Certificado de análisis NIST disponible en www.fr.fishersci.com
• Certificado de análisis
• Validez
• Conductividad del agua pura según USP 26
• Solución patrón premium
• Con certificado NIST
Especificaciones
Cantidad 500 mL
Certificado de análisis Yes
Conductividad 450000μS/cm
Forma física Líquido
Solvent or Matrix Aqueous
compliance-icons
Nombre del producto
  • CONDUCTIVITY STANDARD 450,000uS/cm a 25°C
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid 37%