Learn More
Estándar de conductividad 1413μ S/cm, certificado NIST, Chem-Lab
Calibra electrodos y medidores para mediciones de conductividad eléctrica y térmica precisas. El patrón de conductividad, 1413 μS/cm, con certificación NIST, Chem-Lab es una solución de cloruro de potasio de 0,01 M para uso en laboratorio y mediciones de baja frecuencia. 1278 μS a 20 °C, 1413 μS a 25 °C (±1 %).
49.75€ - 79.75€
CAS | 7447-40-7 |
---|---|
Fórmula molecular | ClK |
Peso molecular (g/mol) | 74.55 |
Número MDL | MFCD00011360 |
Clave InChI | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
PubChem CID | 4873 |
ChEBI | CHEBI:32588 |
SMILES | [Cl-].[K+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11920339
|
Chem Lab
CL03.1101.0500 |
500 ml |
49.75€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11953083
|
Chem Lab
CL03.1101.1000 |
1000 ml |
79.75€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
5 °C—896μS/cm
10°C—1020μS/cm
15 °C—1147μS/cm
20 °C—1278μS/cm
25 °C—1413μS/cm
30 °C—1552μS/cm
35 °C—1694μS/cm
40 °C—1839μS/cm
7447-40-7 | |
74.55 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:32588 |
ClK | |
MFCD00011360 | |
4873 | |
[Cl-].[K+] |
Especificaciones
Potassium Chloride | |
7447-40-7 | |
1413μS/cm | |
0.01 M | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
potasio;cloruro | |
4873 | |
74.56g/mol |
Polietileno | |
1.01g/mL | |
ClK | |
MFCD00011360 | |
[Cl-].[K+] | |
74.55 | |
CHEBI:32588 |