Learn More
Patrón de conductividad, 500 μS/cm, certificado NIST, Chem-Lab
Código de producto. 11903174
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
Calibra electrodos y medidores para mediciones de conductividad eléctrica y térmica precisas. El patrón de conductividad, 500 μS/cm, con certificación NIST, Chem-Lab es una solución de cloruro de potasio para uso en laboratorio y mediciones de baja frecuencia. 452 μS a 20 °C, 500 μS a 25 °C (±1 %).
15 °C—402,9 μS/cm
16 °C—412,6 μS/cm
17 °C—422,4 μS/cm
18 °C—432,1 μS/cm
19 °C—441,8 μS/cm
20 °C—451,5 μS/cm
21 °C—461,2 μS/cm
22 °C—470,9 μS/cm
23 °C—480,6 μS/cm
24 °C—490,3 μS/cm
25 °C—500,0 μS/cm
30 °C—548,5 μS/cm
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Chloride
Envase Polietileno
CAS 7447-40-7
Densidad 1.00g/mL
Conductividad 500μS/cm
Fórmula molecular ClK
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
Nombre IUPAC cloruro potásico
Peso molecular (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
Cantidad 500 ml
ChEBI CHEBI:32588
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.56g/mol