Learn More
Estándar de conductividad, trazable al NIST, 12.880 μS/cm, Reagecon™
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ML
Descripción
Este estándar de conductividad es de base acuosa por lo que se eliminan todos los errores asociados a una correspondencia incorrecta de matriz. Estos estándares acuosos no son peligrosos para facilitar el almacenamiento, la manipulación y la eliminación. Cada frasco se suministra con un completo certificado de análisis y tiene una tabla de variación de conductividad con temperatura impresa en la etiqueta.
- Comodidad y costes reducidos—Menos requisitos de higiene, seguridad y medioambientales y trámites en papel
- Coeficiente de variación de temperatura muy bajo—Reduce los errores de medición y permite condiciones o trabajo de campo sin control de temperatura
- Estabilidad garantizada hasta la fecha de caducidad—Elimina la necesidad de abrir un frasco nuevo de patrón cada vez que se utiliza
- Alta precisión (±1 % a 25 °C) — Permite su uso como calibrador o control, de acuerdo con los requisitos más exigentes (p. ej., USP)
Especificaciones
Especificaciones
Certificado de análisis | Yes |
Conductividad | 12,880μS/cm (±1% at 25°C) |
Para utilizar con (equipo) | Medidores de conductividad |
Solvent or Matrix | Water |
Cantidad | 500 ml |