Learn More
JULABO™ Kit de conexión para derivación de fluidos
Incluye todos los componentes necesarios para fijar la derivación de fluidos al modelo PRESTO™
1340.00€
Especificaciones
Peso (métrico) | 6 kg |
---|---|
Descripción | Kit de conexión para derivación de fluidos |
Tipo | Para derivación de fluidos Julabo™, controlado electrónicamente |
Para utilizar con (aplicación) | PRESTO™ A45, A45t, W50, W50t |
Descripción
- Tubería de acero inoxidable para conectar la derivación de fluidos a PRESTO™
- Aislamiento, resistente a la temperatura
- Cable de control digital
Especificaciones
6 kg | |
Kit de conexión para derivación de fluidos | |
Para derivación de fluidos Julabo™, controlado electrónicamente | |
PRESTO™ A45, A45t, W50, W50t |