Learn More
Contec™ Toallas Anticon™ Gold HeavyWeight™
Minimice las partículas y fibras no deseadas al limpiar en aplicaciones ISO clase 1 a 4. Las toallitas Anticon™ de la serie Gold Heavyweight utilizan una tecnología patentada y una alta capacidad de absorción para un control superior de derrames. Cuentan con una alta resistencia a la tracción para eliminar desgarros y enganches en aplicaciones de limpieza difíciles.
438.00€ - 708.00€
Especificaciones
Material | Poliéster |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO Clase 1 a 4 |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Cantidad de embalaje | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Cantidad de embalaje | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
13429196
![]() ![]() |
Contec™
492224-792 |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) | 2 Bolsas x 75 Toallitas (a granel) | No estéril |
662.00€
paquete de 1200 |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
16635504
![]() ![]() |
Contec™
492224-790 |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) | 100 toallitas/bolsa (2 bolsas interiores de 50) | No estéril |
438.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
16476820
![]() ![]() |
Contec™
492226-939 |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) | 20/bolsa (5 bolsas/caja) | No estéril |
708.00€
paquete de 800 |
Fecha estimada de envoi: 23-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
Minimice las partículas y fibras no deseadas al limpiar en aplicaciones ISO clase 1 a 4. Las toallitas Anticon™ de la serie Gold Heavyweight utilizan una tecnología patentada y una alta capacidad de absorción para un control superior de derrames. Cuentan con una alta resistencia a la tracción para eliminar desgarros y enganches en aplicaciones de limpieza difíciles.
- Fabricación con poliéster de filamento continuo al 100 % y especialmente procesado para una limpieza y absorbencia superiores
- Cuentan con una construcción de doble tejido interlock de filamento continuo.
- Número bajo de partículas y fibras submicrométricas
- Bordes sellados para reducir la generación de partículas y fibras
- Alta capacidad de absorción y rápida tasa de adsorción para un control superior de los derrames.
- Alta resistencia a la tracción para eliminar desgarros y enganches en aplicaciones de limpieza difíciles.
- Lavado en sala limpia
Compliance
Probadas de acuerdo con las prácticas recomendadas del IEST para la evaluación de materiales de limpieza para entornos críticos.
Especificaciones
Poliéster | |
ISO Clase 1 a 4 |