Learn More
Contec™ Toallas de peso estándar para salas limpias Anticon™ Gold
Limpieza de elementos ópticos sensibles en aplicaciones ISO Clase 1 a 4. Las toallas Contec™ Anticon™ Gold de peso estándar para salas limpias pueden utilizarse en distintas aplicaciones, desde el control de derrames hasta la limpieza de cámaras críticas. El material de poliéster de filamento continuo 100 % está modificado químicamente para una limpieza y absorción superiores.
554.00€ - 718.00€
Especificaciones
Material | Poliéster |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO Clase 1 a 4 |
Para utilizar con (aplicación) | Ideales para limpiar elementos ópticos sensibles, excelentes para un control superior de derrames, para aplicaciones ISO Clase 1 a 4 |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16695504
![]() ![]() |
Contec™
495353-903 |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) | 2 Bolsas x 75 Toallitas (a granel) |
554.00€
paquete de 1200 |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16685504
![]() ![]() |
Contec™
495353-902 |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) | 2 Bolsas x 75 Toallitas |
718.00€
paquete de 1200 |
Fecha estimada de envoi: 24-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Ideales para limpiar elementos ópticos sensibles, excelentes para un control superior de derrames, para aplicaciones ISO Clase 1 a 4
- Diseñadas para ofrecer el máximo rendimiento con un valor superior
- Estas toallas multiuso pueden utilizarse en distintas aplicaciones, desde el control de derrames hasta la limpieza de cámaras críticas
- Tejido doble de poliéster de filamento continuo al 100 % con un patrón interlock
- El hilo de poliéster está diseñado químicamente para lograr la máxima absorbencia y limpieza
- La exclusiva tecnología de sellado sella los bordes de las toallas, lo que permite utilizar el 100 % de la superficie de la toalla
- Las toallas presentan un número bajo de partículas y fibras submicrométricas, además de bajos niveles de extracción y una rápida tasa de absorción para absorber rápidamente los derrames; 100 % poliéster de filamento continuo modificado químicamente para una limpieza y absorción superiores
- Toalla excelente para tareas de limpieza críticas, barrido y control de derrames
Compliance
Probadas de acuerdo con las prácticas recomendadas del IEST para la evaluación de materiales de limpieza para entornos críticos.
Especificaciones
Poliéster | |
ISO Clase 1 a 4 | |
Ideales para limpiar elementos ópticos sensibles, excelentes para un control superior de derrames, para aplicaciones ISO Clase 1 a 4 |