Learn More
Contec™ Toallas para sala limpia Anticon™ Gold Sorb
BIOPHARMA
Combinan la eficacia de la microfibra con la del poliéster para ofrecer unas características de limpieza y absorción superiores. Las toallas para salas limpias Contec™ Anticon™ Gold Sorb tienen bordes sellados exclusivos que permiten usar toda la superficie de la toalla sin preocuparse de dañar las superficies delicadas.
Marca:  Contec™ 492238-957
518.47 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15789174
  • 677.00€ / paquete de 1200
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 14-10-2025
Descripción
  • Combinan la eficacia de la microfibra y el poliéster para ofrecer unas características de limpieza y absorción superiores
  • No tienen bordes abrasivos, por lo que estas toallas son especialmente adecuadas para la limpieza de componentes sensibles como elementos ópticos
  • Los bordes sellados reducen la generación de partículas y fibras
  • La exclusiva microfibra proporciona una eliminación superior de residuos y partículas incluso cuando está seca
  • Alta capacidad de absorción y rápida tasa de adsorción para un control superior de los derrames.
  • Lavado en sala limpia
  • Probado de acuerdo con las prácticas recomendadas del IEST para la Evaluación de materiales de limpieza para entornos críticos
  • Toallitas estériles de 30,48 × 30,48 cm (12 × 12 pulgadas) disponibles 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Toallitas
23 cm
23 cm
Intrínseca: 3,37 ml/g
Extrínsecas: 500 ml/m2
148 g/m2
Blanco
Un solo uso
23 x 23 cm (9 x 9 in)
150/bolsa, 8 bolsas/caja
No estéril
9 in
9 in
Poliéster
No esterilizable en autoclave
ISO Clase 3 a 5
Punto interlock
Sellado
Ultra limpieza y alta sorbencia
1 capa
C/D