Learn More
Contec™ Recambios de fregona para suelos sin cestillo EasySat™
Eliminate the need for a bucket or wringer in cleanroom mopping. The EasySat™ Bucketless Floor Mop features laser-cut sealed-edge VertiKlean™ mop head material and is fully autoclavable. A push button flow control releases cleaning solution on demand.
459.00€ - 477.07€
Especificaciones
Código de color | Blanco |
---|---|
Longitud (imperial) | 21,5 in |
Esterilidad | No estéril |
Longitud (métrico) | 55 cm |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16665514
![]() ![]() |
Contec™
BLVKMOP |
Recambio de mopa |
459.00€
paquete de 32 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15781778
![]() |
Contec™
TBLVKMOP |
Textured Mop Head |
477.07€
paquete de 32 |
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Completely eliminates the need for bucket or wringer
- Designed specifically for cleanroom use
- Features lasercut sealed-edge VertiKlean™ mop head material, which is a lightweight polyester fabric laminated to clean ester foam for excellent abrasion resistance
- System includes a 1.5 L (52 oz.) translucent solution tank that can clean up to 5,000 square feet
- Tank weighs only 3.2 kg (7 lb.) when full
- Push button flow control releases cleaning solution on demand
- Angled mop heads clean hard-to-reach areas and can be attached and removed within seconds
- System and mop heads are fully autoclavable up to 121°C (250°F) for 30 minutes
- Mop heads come in regular and textured styles and are also available gamma irradiated
- Heads easily attaches to frame using traditional hook and loop fasteners
Especificaciones
Blanco | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
4,75 in | |
18,25 in | |
No |
21,5 in | |
55 cm | |
12 cm | |
46 cm | |
Un solo uso | |
Poliéster |