Learn More
Contec™ Sistema de saturación del recambio de fregona
BIOPHARMA
Diseñada para simplificar el proceso de fregado en salas limpias, el sistema de saturación de recambios de fregona de Contect permite presaturar los recambios antes de que pasen al entorno controlado. De este modo, se evita la entrada de agua a la sala limpia.
Marca:  Contec™ 2940P3SD
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16040852
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Pequeño y compacto, el carro de acero inoxidable con dos cestillos de 8 l es perfecto para salas limpias de tamaño pequeño y mediano. Gracias a su ligereza y maniobrabilidad, el carro es fácil de usar. El carro está equipado con cuatro ruedas esterilizables en autoclave que no dejan marcas, lo que significa que todo el carro se puede esterilizar en autoclave antes de su uso. Para que el sistema sea altamente eficiente y rentable, los recambios de fregona utilizados deben ser de rápida absorción. Contec ha desarrollado un nuevo recambio de fregona plana que se integra como parte del sistema; recambios de fregona de poliéster Contec Quiltec I.
Los cubos están diseñados para admitir 5 cabezales planos de fregona, que se pueden saturar con 1 l de líquido. El segundo cestillo se puede utilizar para la dilución de un concentrado y luego para almacenar los recambios de fregona usados, evitando cualquier contaminación cruzada. Los recambios de fregona se montan en un bastidor de aplicador de fregona de montaje sencillo adaptado al diseño del recambio de fregona; esto permite instalar los recambios de fregona en el bastidor sin manos. Una bandeja difusora de desinfectante de acero inoxidable ayuda a saturar uniformemente cada recambio de fregona. La bandeja difusora puede colocarse en una ranura en el lateral del carro cuando no se utiliza para facilitar su almacenamiento. Solo hay que verter el desinfectante en los cabezales de fregona desde el frasco o directamente del otro cubo; espere cinco minutos hasta que estén completamente saturados y las fregonas estén listas para su uso. Los cabezales de fregona Contec Quiltec I están fabricados con poliéster 100 % de dos capas aplicado alrededor de un núcleo de rayón, por lo que son idóneos incluso para el grado máximo de sala limpia, ya que generan muy pocas partículas y fibras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de cestillo compacto
Esterilizable en autoclave
Reutilizables
1 unidad
Acero inoxidable
2,6 gal
Tres cubos de acero inoxidable de 10 l, con asa estándar, estructura en forma de A y difusor