Learn More
Contec™ Toallas Polynit™
Limpie las superficies de los productos y de las herramientas de proceso. Las toallas Contec™ Polynit™ son una opción duradera para entornos ISO Clase 5.
83.25€ - 665.46€
Especificaciones
Tipo de producto | Toallitas Polynit™ |
---|---|
Material | Poliéster |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Certificaciones/conformidad | ISO Clase 5 |
Color | Blanco |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Cantidad de embalaje | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Cantidad de embalaje | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16631284
![]() ![]() |
Contec™
PN-99 |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) | 150 toallitas/bolsa, apiladas | No estéril |
600.00€
paquete de 1200 |
Fecha estimada de envoi: 05-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
13497889
![]() ![]() |
Contec™
PN-99 |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) | 150 toallitas/bolsa, apiladas | No estéril |
83.25€
paquete de 150 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
17186861
|
Contec™
PN-1212 |
30 x 30 cm (12 x 12 in) | 75/Pk., 10 Pk./Cs (Flat Stacked) | No estéril |
665.46€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 16-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Para la limpieza general en entornos ISO, clase 5 (FED-STD-209E, clase 100/M3.5)
- Perfectas para limpiar las superficies exteriores de los productos y limpiar las superficies interiores de las herramientas de proceso u otros equipos
Información de órdenes
Lavadas y envasadas en una sala limpia ISO Clase 4. Disponibles estériles según las directrices AAMI ISO Método I con un nivel SAL de 10-6, envasadas en bolsas exteriores pelables con bolsas interiores de rotura lineal.
Especificaciones
Toallitas Polynit™ | |
No esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
2 capas |
Poliéster | |
ISO Clase 5 | |
Un solo uso |