Learn More
Contec™ Toallitas no tejidas presaturadas estériles PROSAT™
GREENER_CHOICE
Limpian aisladores, cabinas, campanas y otros equipos y herramientas de sala limpia.Las toallitas presaturadas no tejidas Contec™ PROSAT™ Sterile son perfectas para la limpieza posterior al muestreo con placas BD RODAC™.Estas toallitas se han diseñado específicamente para entornos estériles.
Marca:  Contec™ PS-911EB/ETOH
Código de producto. 11932435
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Diseñadas para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas y de dispositivos médicos
  • Elija toallitas 100 % de poliéster no tejidas hiladas para mejorar la limpieza, toallitas de poliéster/celulosa hidroentrelazadas económicas o toallitas de polipropileno meltblown para mejorar la durabilidad
  • Convenientemente presaturadas con una mezcla 70/30 de IPA de grado semiconductor y agua desionizada o una mezcla 70/30 de alcohol etílico desnaturalizado y agua desionizada para reducir las emisiones de COV y los residuos peligrosos
  • Todas las toallitas se esterilizan mediante radiación gamma a un nivel de garantía de esterilidad 10-6 validado según las directrices AAMI ISO 11137 (método 1)
  • Certificado de esterilidad y Certificado de irradiación incluidos
  • Recomendado para su uso en entornos ISO, clase 5 (FED-STD-209E, clase 100/M3.5)
  • Las bolsas resellables con número de lote individual y etiquetas a prueba de manipulación garantizan la integridad y limpieza del producto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Toallita presaturada
27,9 cm
23 cm
No esterilizable en autoclave
Un solo uso
Ideal para la limpieza rutinaria de herramientas, instrumentos y otros equipos de laboratorio; diseñado para entornos estériles
1-ply
Estéril
11 in
11 in
Polipropileno
ISO Clase 4
28 x 23 cm (11 x 9 in)
30 Toallitas/Bolsa
70% de alcohol etílico desnaturalizado/30% de agua desionizada
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • CONTEC PROSAT STERILE MBPP WITH 70% DENATURED ETHANOL
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P411-Almacenar a temperaturas no superiores a 40°C /104°F.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ETHANOL, PROPAN-2-OL