Learn More
Contec™ Toallas presaturadas PROSAT™ PS-911
GREENER_CHOICE
Las toallitas PROSAT™ son un método eficaz, eficiente y conveniente para limpiar herramientas de proceso y otros equipos. Las toallitas PROSAT también son ideales para la limpieza de objetos antes de permitir el paso.
Marca:  Contec™ PS-911
Código de producto. 15320871
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Presaturadas con mezclas de alcohol isopropílico y agua desionizada en bolsas planas resellables, numeradas individualmente por lotes para facilitar su trazabilidad
  • Estas bolsas especialmente diseñadas conservan la limpieza y los niveles de saturación de disolvente
  • La mezcla de disolvente cumple con las especificaciones de SEMI para metales y sustancias contaminantes
  • Compatible con ISO, clase 5
  • 30 toallitas/bolsa, 50 bolsas/caja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Toallita presaturada
ISO Clase 5, SEMI para metales/contaminantes
22,9 x 27,9 cm
Herramientas de proceso y otros equipos
70% IPA/ 30% agua desionizada
Polipropileno
Un solo uso
Ideal para la limpieza rutinaria y el fregado de instrumentos y equipos
30 toallitas/bolsa, 50 bolsas/caja
No estéril
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • CONTEC PROSAT MBPP WITH 70% IPA
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém:
SDS