Learn More
Contec™ Toallitas presaturadas SATWIPES™
Apto para diversos tipos de salas limpias. Las toallitas presaturadas SATWipes™ se ofrecen en varias opciones para facilitar la limpieza general en entornos ISO de clase 5 a ISO clase 8.
Marca: Contec™ SAT-C1-1090
305.05 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Toallitas presaturadas duraderas con una selección de saturaciones de disolvente en rollos perforados
- Las toallitas de poliéster no tejidas son perfectas para aplicaciones críticas en entornos ISO de clase 5
- Las toallitas SATWIPES de poliéster/celulosa no tejidas ofrecen resistencia y un bajo contenido de compuestos extraíbles para su uso en aplicaciones menos críticas en entornos ISO de clase 6 a 8
- Diseñadas para la limpieza general, la preparación de superficies, así como para limpiar herramientas de proceso y otros equipos, y para utilizarse antes del acceso a salas limpias
Información de órdenes
Cien toallitas de 6 x 9 in (15 x 23 cm) empaquetadas en un rollo perforado. La mayoría de los estuches de toallitas SATWipes contienen 12 rollos presaturados más un recipiente; 19-150-0711 y -0712 envasados con 18 recargas por caja sin recipiente. Sustratos de mezcla personalizada y tamaños de toallitas adicionales disponibles a través de su representante del servicio de atención al cliente de Fisher Safety. Existen recipientes vacíos para toallitas: 19-171-955.
Especificaciones
Toallita presaturada | |
23 cm | |
15,2 cm | |
No esterilizable en autoclave | |
Un solo uso | |
Excelentes toallitas para aplicaciones menos críticas, compatibles con entornos ISO clase 6 y toallitas antes de entrar en la sala blanca | |
2 capas | |
No estéril |
9 in | |
9 in | |
Poliéster Celulosa | |
ISO Clase 5 y 6 | |
15 x 23 cm (6 x 9 in) | |
12 Pk. | |
10% IPA, 90% DI Water |