Learn More
Contec™ Toallas SterileSorb™
GREENER_CHOICE
Limpia derrames, deja las superficies secas y conserva sus cualidades en entornos de sala limpia. Las toallas Contec™ SterileSorb™ son perfectas para aplicaciones ISO Clase 6. Las toallas se presentan en envase doble para garantizar la integridad del producto y el acceso sin riesgos en la sala estéril.
Marca:  Contec™ C2-1212IR
415.44 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24309" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16501900
  • 580.00€ / paquete de 1050
Fecha estimada de envoi: 26-06-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
Limpia derrames, deja las superficies secas y conserva sus cualidades en entornos de sala limpia.Las toallas Contec™ SterileSorb™ son perfectas para aplicaciones ISO Clase 6.Las toallas se presentan en envase doble para garantizar la integridad del producto y el acceso sin riesgos en la sala estéril.
  • La mezcla de poliéster/celulosa no tejida e hidroentrelazada hace que estas toallas sean absorbentes, duraderas y con un bajo contenido en compuestos extraíbles
  • Las toallas están diseñadas para aplicaciones no abrasivas, como limpiar y absorber derrames en la sala limpia, y limpiar los productos antes de introducirlos en la sala limpia
  • En la etiqueta se indican los números de lote y fechas de caducidad para la trazabilidad de los lotes
Información de órdenes
Peso base, 67.8 g/m2. Esterilizado mediante radiación gamma y validado según un nivel garantizado de esterilización de 10-6 de acuerdo con las directrices de la AAMI; Certificado de esterilidad disponible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cleanroom Wipe
30,5 cm
30,5 cm
Ultra
67.8 gsm
Un solo uso
Sala blanca
Estéril
12 in
12 in
Poliéster Celulosa
No esterilizable en autoclave
AAMI
30 x 30 cm (12 x 12 in)
1 capa