Learn More
Contec™ Fundas de recambio de fregona VertiKlean™ Sox
Aumenta la durabilidad de la fregona VertiKlean cuando se usa en superficies abrasivas. Las fundas de recambio de fregona Contec™ VertiKlean™ Sox están disponibles en tamaños normal, mediano y grande para adaptarse a todos los recambios de fregona VertiKlean.
161.00€ - 713.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Funda para recambio de mopa |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Desechables | Un solo uso |
Para utilizar con (aplicación) | La funda desmontable aumenta la durabilidad de la fregona VertiKlean cuando se usa en superficies abrasivas |
Código de producto | Marca | Tamaño | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11976935
![]() |
Contec™
VK-SOX |
Estándar | Recambio de fregona VertiKlean normal | N/A | |||||
11966935
![]() ![]() |
Contec™
MVK-QT-SOX |
Medio | Recambio de fregona VertiKlean mediano |
713.00€
paquete de 120 |
Fecha estimada de envoi: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11956935
![]() ![]() |
Contec™
LVK-SOX |
Grande | Recambio de fregona VertiKlean grande |
208.00€
paquete de 32 |
Fecha estimada de envoi: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Poliéster procesado en limpio
- Prolonga la vida útil de los recambios de fregona VertiKlean
Especificaciones
Funda para recambio de mopa | |
No esterilizable en autoclave | |
La funda desmontable aumenta la durabilidad de la fregona VertiKlean cuando se usa en superficies abrasivas |
No estéril | |
Un solo uso | |
Poliéster |