Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad Contour™
Resistentes, protectoras, elegantes, cómodas y ligeras. Así son las gafas de seguridad CONTOUR™ con 21 g de resistencia y certificadas para una calidad óptica perfecta con propiedades antivaho y antiarañazos.
Marca: Bollé Safety CONTESP
119.25 EUR hasta el 2025-07-04
Use el código promocional "24152" para aplicar la oferta.
Descripción
- Disponibles con lente de policarbonato transparente con revestimiento antivaho y antiarañazos o lente tintada de ESP de policarbonato con revestimiento antiarañazos
- Filtros con revestimiento ESP para luz azul al 61 %, luz visible al 63 % y luz UVB/UVA al 100 % (UV de luz solar).
- Con puente nasal y varillas de gran comodidad de TPE
Especificaciones
Norma europea | |
Transparente | |
1 unidad | |
Policarbonato |
Resistente a los arañazos | |
Gafas de seguridad | |
Policarbonato | |
Sí |