Learn More
Corning™ Refrigeradores sin hielo básicos XT
Sistemas de refrigeración de sobremesa que proporcionan un enfriamiento o congelación de muestras sin hielo, electricidad ni pilas.
Marca:  Corning™ 432017
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15522791
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Open-platform cooler that accommodates most Corning CoolRack™ and Corning CoolSink™ modules
  • Low profile and small footprint make it ideal for use in the hood
  • Keeps samples cold (0.5°C to 4.0°C) for up to four hours
  • 1°C to 8°C temperature indicator provides visual assurance of proper temperature.
  • System may also be used with dry ice to create a compact, portable, snap-freezing workstation for bacteria, viruses, or proteins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
12 x 1.5 mL or 2.0 mL microfuge tubes and 6 rows of PCR stripwells
Purple
XT Holder, XT Cooling Core, CoolRack M-PCR Module
16.2 x 12.0 x 8.2 cm
Enfriador sin hielo
Refrigeración o congelación de muestras sin hielo, electricidad ni pilas
1