Learn More
Corning™ Sistemas CoolBox™ XT
Permita el enfriamiento o congelación de las muestras sin hielo, electricidad ni pilas.
Marca: Corning™ 432026
897.71 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24117" para aplicar la oferta.
Descripción
Los sistemas Corning CoolBox 2XT son estaciones de trabajo de refrigeración de sobremesa que alojan dos CoolRacks y proporcionan un enfriamiento o congelación de muestras sin hielo, electricidad ni pilas. Los sistemas CoolBox son versátiles y albergan una gran variedad de formatos de muestra y temperaturas. El diseño modular permite el uso de módulos de muestras termoconductores CoolRack™ y CoolSink™ para albergar tubos de microcentrífuga, viales criogénicos, tubos o placas para PCR, placas de ensayo y mucho más.
- Incluye dos (2) núcleos de enfriamiento XT para refrigeración de 0,5 a 4°C
- Alberga dos (2) módulos de muestras
- Incluye un collar magnetizado y un indicador de temperatura de 1 a 8°C para garantizar visualmente la temperatura adecuada
- Para usar con cualquier módulo de tubos Corning CoolRack de 30 puestos
- Los núcleos de enfriamiento o congelación internos proporcionan de 0,5 a 4°C durante más de 10 horas con la tapa abierta y más de 16 horas con la tapa cerrada
- Los sistemas CoolBox también puede usarse con hielo seco para crear una estación de trabajo compacta, portátil y de congelación rápida para bacterias, virus o proteínas.
Especificaciones
Sistema de refrigeración de sobremesa | |
Caja refrigeradora | |
30 Portaobjetos | |
Caja de Frío 2XT |
Verde | |
Permite el enfriamiento durante 16 horas, la congelación durante 8 horas | |
Soporte y dos núcleos de refrigeración | |
5 kg |