Learn More
Corning™ Sistemas CoolBox™ XT
BIOPHARMA
Permita el enfriamiento o congelación de las muestras sin hielo, electricidad ni pilas.
Marca:  Corning™ 432028
904.40 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24117" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15532801
  • 952.00€ / cada uno
Genómica Powerhouse
Usar código promocional 24117 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-12-2025
Descripción
Los sistemas Corning CoolBox 2XT son estaciones de trabajo de refrigeración de sobremesa que alojan dos CoolRacks y proporcionan un enfriamiento o congelación de muestras sin hielo, electricidad ni pilas. Los sistemas CoolBox son versátiles y albergan una gran variedad de formatos de muestra y temperaturas. El diseño modular permite el uso de módulos de muestras termoconductores CoolRack™ y CoolSink™ para albergar tubos de microcentrífuga, viales criogénicos, tubos o placas para PCR, placas de ensayo y mucho más.
  • Incluye dos (2) núcleos de enfriamiento XT para refrigeración de 0,5 a 4°C
  • Alberga dos (2) módulos de muestras
  • Incluye un collar magnetizado y un indicador de temperatura de 1 a 8°C para garantizar visualmente la temperatura adecuada
  • Para usar con cualquier módulo de tubos Corning CoolRack de 30 puestos
  • Los núcleos de enfriamiento o congelación internos proporcionan de 0,5 a 4°C durante más de 10 horas con la tapa abierta y más de 16 horas con la tapa cerrada
  • Los sistemas CoolBox también puede usarse con hielo seco para crear una estación de trabajo compacta, portátil y de congelación rápida para bacterias, virus o proteínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de refrigeración de sobremesa
Caja refrigeradora
30 Portaobjetos
Caja de Frío 2XT
Rosa
Permite el enfriamiento durante 16 horas, la congelación durante 8 horas
Soporte y dos núcleos de refrigeración
5 kg