Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5427 R
La Eppendorf Centrifuge 5427 R refrigerada fue diseñada para aplicaciones en investigación de alto rendimiento. Con un rotor de 48 posiciones hermético a los aerosoles y equipado con la tapa Eppendorf QuickLock para facilitar la apertura y el cierre de la tapa del rotor, es la opción segura, cómoda y fiable.
Marca: Eppendorf™ 5409000632
Descripción
Capacidad del rotor: 48 × 1,5/2,0 mL, 12 × 5,0 mL; el rotor Eppendorf QuickLock™ permite un bloqueo rápido y ergonómico de la tapaMáx. velocidad: 25.001 × g (16,220 rpm) El rotor de alta capacidad de 48 posiciones aumenta significativamente la productividad ayudándole a ahorrar tiempoCierre de tapa suave con un solo dedo para un manejo ergonómicoRango de temperatura de -11 °C a 40 °CFunción FastTemp para un preenfriamiento rápido de la centrífuga, p. ej., de ∼ 23 ° C a 4 ° C en tan solo 11 minutosLa función ECO shut-off se puede programar para que se active después de 1, 2, 4 u 8 horas de inactividad para ahorrar el máximo de energía posible y extender la vida útil del compresorDrenaje de condensación integrado para eliminar la acumulación de aguaDetección automática del rotor y de desequilibrios para una máxima seguridad operacional
Especificaciones
48 x 1,5/2 ml | |
LCD grande | |
25.4 cm | |
10 s a 9:59 h | |
31.9 cm | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo | |
con Rotor FA-45-12-17 | |
230 V, 50/60 Hz (UE) | |
540 mm | |
550 W | |
Sí | |
EN ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, EN ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 55011, EN 61326-1, EN 50581 (consulte el manual para obtener más información) | |
230 V |
25.001 × g | |
10 in | |
<46 dB(A) con rotor F-45-48-11 | |
12,6 in | |
-11°C a +40°C | |
Centrífuga | |
Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, tapas estancas a aerosoles certificadas | |
Rotary Knob | |
Centrifuge 5427 R (EU-IVD), botones giratorios | |
De 100 a 16220 rpm | |
De 10 s a 9 h 59 min | |
30 kg |
The Centrifuge 5427 R is a non-automatic centrifuge for the separation of liquid substance mixtures from the human body and is specifically intended to be used as an accessory together with an in vitro diagnostic device and to enable its use according to its intended purpose. This product complies with the requirements of the EU In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.