Learn More
BRAND™ Caja de refrigeración
Contenedor para hielo de espuma de poliuretano rígido y duradero con tapa
Marca: BRAND™ 156100
172.55 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para el almacenamiento en frío de sobremesa
- Excelentes propiedades de aislamiento
- Diseño robusto y octogonal para mejorar la estabilidad
- Lado cónico con asas moldeadas y tapa plana para facilitar las tareas de manipulación y almacenamiento
- Adecuado para desinfección química
- Temperatura de funcionamiento: de -196°C a +95°C
Especificaciones
Asas moldeadas y tapa plana | |
Espuma de poliuretano | |
1 |
Almacenamiento en frío de sobremesa | |
Apilable | |
4,5 L |