Learn More
Corning™ Anillo de extensión para el sistema CoolBox™ 2XT
BIOPHARMA
Para su uso con el sistema CoolBox™ 2XT. Se necesita un anillo de extensión Corning™ cuando se utilizan módulos de tubos CoolRack™ más altos y tubos altos en el sistema CoolBox.
Marca:  Corning™ 432087
126.29 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15522861
  • 132.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 18-12-2025
Añadir a la cesta
Alertas:
El cierre de la tapa no es posible con la adición de un anillo de extensión
Descripción
Descripción
Para usar con CoolBox XT y CoolBox 2XT para ampliar la altura cuando se utilicen módulos de tubos altos. El cuello está magnetizado y se adhiere fácilmente a la base de la unidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Collarín de extensión
Morado
1/Cs.
Sistema CoolBox 2XT
26,5 x 20,0 x 7,0 cm
Collarín de extensión magnetizado
1/Paq.
Para ampliar la altura de CoolBox™ sistemas de refrigeración sin hielo
21,0 x 14,3 x 7,0 cm