Learn More
Epredia™ Tarro de tinción Coplin, contiene diez portaobjetos apoyados entre sí por la cara posterior
Aloje hasta 10 portaobjetos apoyados entre sí por la cara posterior en el tarro de tinción Epredia™ Coplin.
Marca:  Epredia™ 107
Código de producto. 12697696
  • 49.20€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-06-2025
Descripción
Aloja hasta 10 portaobjetos apoyados entre sí por la cara posterior en el tarro de tinción Thermo Scientific™ Coplin.
Características:
  • 1,6in 40 mm de diámetro, parte superior cónica
  • Fabricado con vidrio transparente y resistente con ranuras internas.
Incluye:
tapón plástico de rosca
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tapón incluido
Vidrio
10
40 mm
Plano
Tarro de tinción Coplin
16 pulg
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Epredia™ Tarro de tinción Coplin, contiene diez portaobjetos apoyados entre sí por la cara posterior >