Learn More
Bromuro de cobre(I), ≥98,0 % (RT), Honeywell™
Código de producto. 15606020 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
Purum p.a., ≥98,0% (RT)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7787-70-4
Fórmula molecular BrCu
Peso molecular (g/mol) 143.45
Número MDL MFCD00010969
Clave InChI NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo copper i bromide, copper bromide cubr, copper 1+ bromide, copper monobromide, cuprousbromide, hsdb 270, cubr, copper 1 bromide
PubChem CID 24593
SMILES [Cu+].[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(I) bromide
Cantidad 500 g
Fórmula lineal CuBr
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC bromocobre
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.45g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.0% (RT)
Envase Frasco de polietileno
Densidad 4.71g/mL at 25°C