Learn More
Carbonato de cobre(II) básico, Honeywell™
Código de producto. 15616020 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Purum p.a., ≥95 % (RT)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12069-69-1
Número MDL MFCD00010976
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) carbonate basic
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal CuCO3 · Cu(OH)2
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥95% (RT)