Learn More
Óxido de cobre(II), reactivo ACS, polvo, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1317-38-0 | CuO | 79.55 g/mol
31.36€ - 311.55€
CAS 1317-38-0
Fórmula molecular CuO
Peso molecular (g/mol) 79.55
Número MDL MFCD00010979
Clave InChI KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
PubChem CID 14829
SMILES [O--].[Cu++]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10528702
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
405860250
25 g Frasco de vidrio
31.36€
25 g
10137510
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
405862500
250 g Frasco de plástico
81.61€
250 g
10288803
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
405860010
1 kg Frasco de plástico
311.55€
1 Kg
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
1317-38-0
79.55
KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
14829
CuO
MFCD00010979
cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
[O--].[Cu++]
Especificaciones
Copper(II) oxide
1317-38-0
Polvo
CuO
04,108; 05,161
cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
oxocobre
14829
≥99.0%
1326.0°C
Negro
CuO
MFCD00010979
15, 2636
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dil.acids - slowly soluble in nh3, soluble in alkali cyanides and (nh4)2co3 solutions, practically insoluble in alcohol
[O--].[Cu++]
79.55
79.54
Reactivo ACS
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos de larga duración.
Declaración de GHS P
No dispersar en el medio ambiente.
Recoger el vertido.
Desechar el contenido/el recipiente en un lugar aprobado para la eliminación de residuos.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 215-269-1
missing translation for 'rtecsNumber' : GL7900000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
  • Copper(II) oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .