Learn More
Carga de cobre, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Copper |
Aspecto | Copper colored shot |
Densidad | 8.94g/cm3 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% (Metals basis) |
Cantidad | 2 kg |
Peso molecular (g/mol) | 63.55 |
Olor | Odorless |
Presión de vapor | 0 hPa |
Formulario | Carga, 0,8-2 mm |